Learn More
1-Lauroil-2-miristoil-3-cloropropanediol, TRC
Código de producto. 30137279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137279 100 mg 100 miligramos
30007097 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL178700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2828775-74-0
Fórmula molecular C29H55ClO4
Peso molecular (g/mol) 503.2
Nombre IUPAC (S)-1-cloro-3-(dodecanoiloxi)propano-2-il tetradecanoato
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CCl)COC(CCCCCCCCCCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Lauroyl-2-myristoyl-3-chloropropanediol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H55ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24-29(32)34-27(25-30)26-33-28(31)23-21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h27H,3-26H2,1-2H3/t27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.38