Learn More
Hamilton™ 1 μSerie L 7000 Microliter Jeringuilla
Código de producto. 17894202
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
23s G
25 G
26s G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Cono estriado
Cono estriado, extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17894202 26s G Cono Cementada cada uno
17844222 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cono estriado cada uno
17804222 22 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cono estriado, extraíble cada uno
17834322 22 G Romo Cono estriado cada uno
17804342 22 G Romo Cono estriado, extraíble cada uno
17804212 23s G Cono Cementada cada uno
17874202 25 G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cono estriado cada uno
17884202 25 G Romo Cono estriado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17894202 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL80175
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las jeringas de la serie 7000 están modificadas Microliter jeringas con diseño de émbolo en aguja.
  • La única jeringa de volumen muerto cero disponible.
  • El alambre de émbolo de tungsteno de calibre fino se extiende hasta la punta de la aguja, lo que garantiza que se expulse todo el solvente y dispensa volúmenes de hasta 1 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Tungsteno (cuerpo)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,0057 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0057 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.145 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,020 in
Diámetro exterior (imperial) 0,308 in
Diámetro interior (métrico) 0.145 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.515 mm
Longitud de la aguja (imperial) 1,71 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 7001 KH
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 1 μl
Longitud de la aguja (métrico) 43.4 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Tipo de conexión Cementada