Learn More
Clorhidrato de 1-ceto-bambuterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Keto Bambuterol Hydrochloride |
| CAS | 2153431-91-3 |
| Fórmula molecular | C18H27N3O5 . HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethylcarbamic Acid C,C'-[5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]acetyl]-1,3-phenylene] Ester Hydrochloride, Dimethylcarbamic Acid 5-[[(1,1-Dimethylethyl)amino]acetyl]-1,3-phenylene Ester Hydrochloride, Bis[3',5'-(N,N-dimethylcarbamoyloxi)]-2-N-tert-butylaminoacetophenone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H27N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,19H,11H2,1-7H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(=O)CNC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de [3-[2-(terc-butilamino)acetil]-5-(dimetilcarbamoiloxi)fenilo]; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 401.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1717 |