Learn More
1-Kestosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Kestose |
| CAS | 470-69-9 |
| Fórmula molecular | C18 H32 O16 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Glucopyranoside, O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-β-D-fructofuranosyl, α-D- (7CI,8CI), α-D-Glucopyranoside, O-β-D-fructofuranosyl-(2→1)-O-β-D-fructofuranosyl-(2→1) (6CI), O-β-D-Fructofuranosyl-(2→1)-β-D-fructofuranosyl α-D-glucopyranoside, 1-Fructosylsucrose, 1-Kestose, 1-Kestotriose, 1F-Fructosylsucrose, GF 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-6-9(23)12(26)13(27)16(31-6)34-18(15(29)11(25)8(3-21)33-18)5-30-17(4-22)14(28)10(24)7(2-20)32-17/h6-16,19-29H,1-5H2/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14+,15+,16-,17-,18+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO[C@]3(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-2-[[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oximetil]-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 504.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.169 |