Learn More
1-Kestose, MedChemExpress
Código de producto. 16473956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
16473956 25 mg 25 miligramos
16459298 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16473956
Marca: Medchem Express HYN2579
MedChemExpress 1-Kestose, the smallest fructooligosaccharide component, which efficiently stimulates Faecalibacterium prausnitzii as well as Bifidobacteria.
1-Kestose, the smallest fructooligosaccharide component, which efficiently stimulates Faecalibacterium prausnitzii as well as Bifidobacteria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Kestose
CAS 470-69-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H32O16
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (198.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.33 mg/mL (165.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@]1(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)OC[C@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)O[C@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)CO
Peso molecular (g/mol) 504.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.44
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation