Learn More
1-isopropilpirimidina-2,4,6(1h,3h,5h)-triona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Isopropylpyrimidine-2,4,6(1h,3h,5h)-trione |
| CAS | 69998-14-7 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(1-Methylethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 1-Isopropylbarbituric acid, NSC 28924 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O3/c1-4(2)9-6(11)3-5(10)8-7(9)12/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,10,12) |
| SMILES | CC(C)N1C(=O)CC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-propan-2-il-1,3-diazinano-2,4,6-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 170.166 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.069 |