Learn More
1-Isopropilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496996 1 g 1 g
11407006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25325.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4318-42-7 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-Isopropylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-isopropilpiperazina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4318-42-7
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.219
Número MDL MFCD00167971
Clave InChI WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-isopropylpiperazine, n-isopropylpiperazine, 1-propan-2-yl piperazine, piperazine, 1-isopropyl, isopropyl piperazine, 1-isopropyl-piperazine, 1-1-methylethyl piperazine, n-isopropyl piperazine, 1-isopropyl piperazine, piperazine, 1-1-methylethyl
PubChem CID 78013
Nombre IUPAC 1-propan-2-ilpiperazina
SMILES CC(C)N1CCNCC1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Isopropylpiperazine
Densidad 0.896
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 54°C (130°F)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.