Learn More
1-Isopropilpiperacina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10300584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10300584 5 g Frasco de vidrio 5 g
10530954 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10300584 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384810050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4318-42-7 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4318-42-7
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00167971
Clave InChI WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-isopropylpiperazine, n-isopropylpiperazine, 1-propan-2-yl piperazine, piperazine, 1-isopropyl, isopropyl piperazine, 1-isopropyl-piperazine, 1-1-methylethyl piperazine, n-isopropyl piperazine, 1-isopropyl piperazine, piperazine, 1-1-methylethyl
PubChem CID 78013
Nombre IUPAC 1-propan-2-ilpiperazina
SMILES CC(C)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isopropylpiperazine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 0.8960g/mL
Punto de ebullición 180°C to 181°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4700 to 1.472
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.896
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Isopropylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.