Learn More
1-Isopropilamino-3-fenoxipropano-2-ol, TRC
Código de producto. 17903175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903175 5 g 5 g
17993275 1 g 1 g
17952865 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17903175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8240705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7695-63-8
Fórmula molecular C12 H19 N O2
Peso molecular (g/mol) 209.28
Sinónimo (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxypropan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. F (EP), Metoprolol Tartrate Imp. F (EP)
Nombre IUPAC 1-fenoxi-3-(propan-2-ilamino)propán-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(2)13-8-11(14)9-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13-14H,8-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1416