Learn More
1-Isopropilamino-3-(p-toloxi)-2-propanol, TRC
Código de producto. 30407795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407795 25 mg
30394182 10 mg
30389262 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82399525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5790-46-5
Fórmula molecular C13 H21 N O2
Peso molecular (g/mol) 223.31
Sinónimo (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol, Bisoprolol Fumarate Imp. R (EP), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-(4-methylphenoxy)-, 2-Propanol, 1-(isopropylamino)-3-(p-tolyloxy)- (7CI,8CI), 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(4-methylphenoxy)-2-propanol, 1-(4-Methylphenoxy)-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol, 1-Isopropylamino-3-(p-tolyloxy)-2-propanol, [2-Hydroxy-3-(4-methylphenoxy)propyl](propan-2-yl)amine
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenoxi)-3-(propan-2-ilamino)propano-2-ol
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-1-(Isopropylamino)-3-(4-methylphenoxy)propan-2-ol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO2/c1-10(2)14-8-12(15)9-16-13-6-4-11(3)5-7-13/h4-7,10,12,14-15H,8-9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.1572