Learn More
1-isopropil-d7-piperazina, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Isopropylpiperazine-D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 2089679-76-3 |
| Fórmula molecular | C7 D7 H9 N2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Piperazine, 1-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (ACI), 1-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]piperazine (ACI), 1-Isopropyl-d7-piperazine, 1-Isopropylpiperazine-D7 (isopropyl-D7), Isopropylpiperazine-d7, N-(Isopropyl-d7)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H16N2/c1-7(2)9-5-3-8-4-6-9/h7-8 H,3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,7 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N1CCNCC1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 135.2585 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1753 g/mol |
| Show More |