Learn More
1-isopropil-4-metilciclohexan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Isopropyl-4-methylcyclohexan-1-ol |
| CAS | 470-65-5 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Methyl-1-(1-methylethyl)cyclohexanol, 1-Isopropyl-4-methyl-1-cyclohexanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C1(O)CCC(C)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-1-propan-2-ilciclohexan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 156.265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.151 |