Learn More
1-isopropil-3-(4-fluorofenil)indol-2-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30406389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406389 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30406389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8245302.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isopropyl-3-(4-fluorophenyl)indole-2-carboxaldehyde
CAS 101125-34-2
Fórmula molecular C18 H16 F N O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1H-Indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-, 3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carbaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16FNO/c1-12(2)20-16-6-4-3-5-15(16)18(17(20)11-21)13-7-9-14(19)10-8-13/h3-12H,1-2H3
SMILES CC(C)n1c(C=O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(4-fluorofenil)-1-propan-2-ilindol-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 281.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1216