Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-isopropil-1H-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946241 5 g 5 g
11926241 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445090050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 879487-10-2 | C12H21BN2O2 | 236.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879487-10-2
Fórmula molecular C12H21BN2O2
Peso molecular (g/mol) 236.12
Número MDL MFCD11867881
Clave InChI OGYYMVGDKVJYSU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1-methylethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacolester, 1-isopropyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propan-2-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-methylethyl pyrazol-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 1-isopropylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-isopropyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester
PubChem CID 46738021
Nombre IUPAC 1-propan-2-il-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
SMILES CC(C)N1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 41°C to 46°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.