Learn More
1-Isopropil-1H-1,2,3-triazol 4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30180240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180240 10 mg 10 miligramos
30179778 50 mg 50 miligramos
30179922 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87352510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1249780-66-2
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.15
Sinónimo 1-(1-Methylethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid1-(Propan-2-yl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid1-Isopropyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid
SMILES CC(C)n1cc(nn1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isopropyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic Acid