Learn More
1-isopropenil-3-metilbenceno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Isopropenyl-3-methylbenzene |
| CAS | 1124-20-5 |
| Fórmula molecular | C10H12 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-m-Tolylpropene, m,α-Dimethylstyrene, m-Cymenene, m-Isopropenyltoluene, m-Methylisopropenylbenzene, α,3-Dimethylstyrene, α,m-Dimethylstyrene, α-Methyl-m-methylstyrene, 1-Methyl-3-(1-methylethenyl)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-7H,1H2,2-3H3 |
| SMILES | OB(O)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-prop-1-en-2-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 132.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0939 |