Learn More
1-isopropenil-3-metilbenceno, TRC
Código de producto. 30406550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406550 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30406550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8728251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isopropenyl-3-methylbenzene
CAS 1124-20-5
Fórmula molecular C10H12
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-m-Tolylpropene, m,α-Dimethylstyrene, m-Cymenene, m-Isopropenyltoluene, m-Methylisopropenylbenzene, α,3-Dimethylstyrene, α,m-Dimethylstyrene, α-Methyl-m-methylstyrene, 1-Methyl-3-(1-methylethenyl)benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
SMILES OB(O)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1
Nombre IUPAC 1-metil-3-prop-1-en-2-ilbenceno
Peso molecular (g/mol) 132.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0939