Learn More
1-Isopropenil-2-benzimidazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone |
| CAS | 52099-72-6 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Domperidone Impurity 18 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)11-10(12)13/h3-6H,1H2,2H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(=C)N1C(=O)Nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 3-prop-1-en-2-il-1H-benzimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0793 |