Learn More
1-Isoindolinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16514314 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16514314 5 g 5 g
16504314 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16514314 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 465180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 480-91-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-91-1
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Clave InChI PXZQEOJJUGGUIB-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-isoindol-1-ona
SMILES O=C1NCC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isoindolinone
Punto de fusión 150.0°C to 160.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15