Learn More
Éster de pinacol de ácido 1-isoindolinona-5-borónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479735 250 mg 250 miligramos
15418957 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52317.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 376584-62-2 | C14H18BNO3 | 259.112 g/mol
1-Isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 1-isoindolinona-5-borónico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376584-62-2
Fórmula molecular C14H18BNO3
Peso molecular (g/mol) 259.112
Número MDL MFCD11040393
Clave InChI CLACMCLRELMFLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoindolin-1-one, 1-isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-isoindolinone, 1-oxoisoindoline-5-boronic acid pinacol ester, 2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one
PubChem CID 21955795
Nombre IUPAC 5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2,3-dihidroisoindol-1-ona
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)NC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.11
Porcentaje de pureza 96%