Learn More
1-(isocianometil)-1H-benzotriazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole |
| CAS | 87022-42-2 |
| Fórmula molecular | C8H6N4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzotriazol-1-ylmethyl Isocyanide, Benzotriazol-1-ylmethyl Isocyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N4/c1-9-6-12-8-5-3-2-4-7(8)10-11-12/h2-5H,6H2 |
| SMILES | [C-]#[N+]Cn1nnc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-(isocianometil)benzotriazol |
| Peso molecular (g/mol) | 158.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0592 |