Learn More
1-(Isocianatometil)-2-metoxibenceno (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene |
| CAS | 93489-08-8 |
| Fórmula molecular | C9H9NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO2/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1CN=C=O |
| Nombre IUPAC | 1-(isocianatometil)-2-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 163.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0633 |