Learn More
1-Isocianato-3-(fenoximetil)benceno, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10071194
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071194 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10233723 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071194 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63606CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 71219-80-2
Fórmula molecular C14H11NO2
Peso molecular (g/mol) 225.25
Número MDL MFCD09025914
Clave InChI CXYJFMVKSSTBDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-isocyanato-3-phenoxymethyl benzene, 3-phenoxymethyl benzenisocyanate, benzene,1-isocyanato-3-phenoxymethyl
PubChem CID 18525913
Nombre IUPAC 1-isocianato-3-(fenoxiletil)benceno
SMILES O=C=NC1=CC=CC(COC2=CC=CC=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isocyanato-3-(phenoxymethyl)benzene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.25
Porcentaje de pureza 97%