Learn More
1-Isocianano-3-fenoxibenzeno, TRC
Código de producto. 30400185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400185 1 g
30408697 100 mg
30391064 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400185 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8091601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87873-72-1
Fórmula molecular C13H9NO2
Peso molecular (g/mol) 211.21
Sinónimo 3-Phenoxyphenyl Isocyanate, m-Phenoxyphenylisocyanate
SMILES O=C=Nc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isocyanato-3-phenoxybenzene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9NO2/c15-10-14-11-5-4-8-13(9-11)16-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0633