Learn More
1-Isocianato-2-(fenoximetil)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10696234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696234 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10601734 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696234 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58506CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 910037-00-2
Fórmula molecular C14H11NO2
Peso molecular (g/mol) 225.25
Número MDL MFCD09025892
Clave InChI FGEXXDXHIUWRRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-isocyanato-2-phenoxymethyl benzene, 2-phenoxymethyl benzenisocyanate
PubChem CID 18525894
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-(fenoxiletil)benceno
SMILES O=C=NC1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.25
Porcentaje de pureza 97%