Learn More
1-Isobutil-1H-imidazo[4,5-c]quinolina 5-Óxido (N-Óxido de desaminoimiquimod), Mikromol™
Código de producto. 30052626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052626 25 mg 25 miligramos
30051547 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052626 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1158.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-Isobutil-1H-imidazo[4,5-c]quinolina 5-Óxido (N-Óxido de desaminoimiquimod)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desaminoimiquimod N-Oxide
CAS 99010-63-6
Nombres de analitos o componentes Desaminoimiquimod N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H15 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-oxide, Imiquimod Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3O/c1-10(2)7-16-9-15-12-8-17(18)13-6-4-3-5-11(13)14(12)16/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3
SMILES CC(C)Cn1cnc2c[n+]([O-])c3ccccc3c12
Nombre IUPAC 1-(2-metilpropil)-5-oxidoimidazo[4,5-c]quinolin-5-io
Peso molecular (g/mol) 241.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1215 g/mol