Learn More
1-Iodotetratriacontane, TRC
Código de producto. 30401803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401803 50 mg
30396246 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401803 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI72042050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62154-85-2
Fórmula molecular C34H69I
Peso molecular (g/mol) 604.82
Nombre IUPAC 1-iodotetratriacontano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodotetratriacontane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H69I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35/h2-34H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.4444