Learn More
1-yodopropano, TRC
Código de producto. 30408637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408637 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30408637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI71879050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodopropane
CAS 107-08-4
Fórmula molecular C3H7I
Cantidad 50 g
Sinónimo Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
SMILES CCCI
Nombre IUPAC 1-yodopropano
Peso molecular (g/mol) 169.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9592