Learn More
1-yodopropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodopropane |
| CAS | 107-08-4 |
| Fórmula molecular | C3H7I |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCCI |
| Nombre IUPAC | 1-yodopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 169.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.9592 |