Learn More
1-yodopropano-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodopropane-d7 |
| CAS | 59012-23-6 |
| Fórmula molecular | C3 D7 I |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Propane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 3-iodo- (9CI), 1-Iodopropane-d7, 3-Iodopropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Iodopropane-1,1,2,2,3,3,3-d7, 1-Iodopropane-d7, 1-Iodopropane-D7, Propyl-d7 iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2,3,3-heptadeuterio-3-yodopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 177.0353 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0032 |