Learn More
1-Yodopropano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10543694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10543694 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10459310 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10409480 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10543694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174050010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-08-4
Fórmula molecular C3H7I
Peso molecular (g/mol) 169.99
Número MDL MFCD00001095
Clave InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
Nombre IUPAC 1-yodopropano
SMILES CC(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodopropane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -101.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7400g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.5% max. (Sum of all by-products) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2I
Índice de refracción 1.5030 to 1.5050
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 113
Índice Merck 15, 7974
Gravedad específica 1.74
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodopropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.