Learn More
1-Yodopropano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10409480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10409480 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10459310 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10543694 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10409480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174052500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-08-4
Fórmula molecular C3H7I
Peso molecular (g/mol) 169.99
Número MDL MFCD00001095
Clave InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
Nombre IUPAC 1-yodopropano
SMILES CC(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodopropane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -101.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7400g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 44°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.5% max. (Sum of all by-products) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2I
Índice de refracción 1.5030 to 1.5050
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 113
Índice Merck 15, 7974
Gravedad específica 1.74
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodopropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.