Learn More
1-Yodopropano, ≥98 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486987 500 g 500 g
11476987 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14388.36
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 1-yodopropano se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales médicas, así como en productos de nutrición humana y animal como antisépticos y desinfectantes, productos farmacéuticos intermedios y películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido (LCD). Los derivados de yodo también se utilizan como compuestos básicos orgánicos, reactivos analíticos, etc. También se utiliza como disolvente y como sustancia intermedia de la síntesis orgánica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-08-4
Fórmula molecular C3H7I
Peso molecular (g/mol) 169.99
Número MDL MFCD00001095
Clave InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
SMILES CC(C)I
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Iodopropane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -101°C
Densidad 1.744
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%, Stabilized with copper
Fórmula lineal CH3CH2CH2I
Índice de refracción 1.505
Cantidad 500 g
Número UN UN2392
Beilstein 505937
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,7862
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Nombre IUPAC 2-yodopropano
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.99
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido