Learn More
1-yodopropano-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodopropane-2,2-D2 |
| CAS | 25493-15-6 |
| Fórmula molecular | C3 D2 H5 I |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propane-2,2-d2, 1-iodo- (8 CI, 9 CI), 1-Iodopropane-2,2-d2, 1-Iodopropane-d2, 1-Iodopropane-2,2-D2, [2,2-2H2]Propyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)CI |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuterio-1-yodopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 172.0045 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9718 g/mol |
| Mostrar más |