Learn More
1-yodopropano-2,2,3,3,3-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodopropane-2,2,3,3,3-D5 |
| CAS | 1095269-04-7 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H2 I |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1,2,2-d5, 3-iodo- (ACI), 3-Iodopropane-1,1,1,2,2-d5 (ACI), 1-Iodopropane-2,2,3,3,3-d5, 1-Iodopropane-d5, 1-Iodopropane-2,2,3,3,3-D5, [2,2,3,3,3-2H5]Propyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CI |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,2-pentadeuterio-3-yodopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 175.023 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9906 g/mol |
| Mostrar más |