Learn More
1-yodopropano-1,1,3,3,3-d5, CDN
Código de producto. 30318858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30318858 0.5 g
30310828 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318858 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND42290.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Iodopropane-1,1,3,3,3-D5
CAS 1219794-94-1
Fórmula molecular C3 D5 H2 I
Cantidad 0.5 g
Sinónimo 3-Iodopropane-1,1,1,3,3-d5, 1-Iodopropane-1,1,3,3,3-d5, 1-Iodopropane-d5, 1-Iodopropane-1,1,3,3,3-D5, [1,1,3,3,3-2H5]Propyl iodide
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CC([2 H])([2 H])I
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3-pentadeuterio-3-yodopropano
Peso molecular (g/mol) 175.023
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.9906 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.