Learn More
1-yodopropano-1,1,3,3,3-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodopropane-1,1,3,3,3-D5 |
| CAS | 1219794-94-1 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H2 I |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 3-Iodopropane-1,1,1,3,3-d5, 1-Iodopropane-1,1,3,3,3-d5, 1-Iodopropane-d5, 1-Iodopropane-1,1,3,3,3-D5, [1,1,3,3,3-2H5]Propyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CC([2 H])([2 H])I |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3-pentadeuterio-3-yodopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 175.023 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.9906 g/mol |
| Mostrar más |