Learn More
1-yodopentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodopentane |
| CAS | 628-17-1 |
| Fórmula molecular | C5H11I |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Pentane, 1-iodo- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Iodopentane (ACI), 1-Pentyl iodide, 5-Iodopentane, Amyl iodide, n-Amyl iodide, n-Pentyl iodide, NSC 7901, Pentyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCI |
| Nombre IUPAC | 1-yodopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 198.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9905 |