Learn More
1-Yodopentano, 98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435676 500 g 500 g
11425676 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435676 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20781.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 628-17-1 | C5H11I | 198.047 g/mol
1-Iodopentane (pentyl iodide) was used in the preparation of 1-pentyl radical by shock heating process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodopentano (pentil yoduro) se utilizó en la preparación de radical de 1-pentil por proceso de colapso térmico.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-17-1
Fórmula molecular C5H11I
Peso molecular (g/mol) 198.047
Número MDL MFCD00001100
Clave InChI BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-amyl iodide, amyl iodide, pentyl iodide, n-pentyl iodide, pentane, 1-iodo, 1-pentyl iodide, 1-jodpentan, 1-jodpentan czech, iodopentane, pentyliodide
PubChem CID 12335
Nombre IUPAC 1-yodopentano
SMILES CCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodopentane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -86°C
Densidad 1.515
Punto de ebullición 154°C to 156°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3(CH2)4I
Índice de refracción 1.495
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 1730982
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.05
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodopentane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodopentane