Learn More
1-yodooctano, TRC
Código de producto. 30402709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402709 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30402709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7165005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodooctane
CAS 629-27-6
Fórmula molecular C8H17I
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Iodo-n-octane, 1-Octyl Iodide, 1-n-Octyl Iodide, Octyl Iodide, n-Octyl Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCI
Nombre IUPAC 1-yodooctano
Peso molecular (g/mol) 240.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0375