Learn More
1-Yodometano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361251 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11974501 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10361251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412461000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-27-6
Fórmula molecular C8H17I
Peso molecular (g/mol) 240.13
Clave InChI UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
PubChem CID 12380
Nombre IUPAC 1-yodooctano
SMILES CCCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodooctane
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -46°C to 45°C
Color Incoloro a ámbar
Densidad 1.3300g/mL
Punto de ebullición 225.0°C to 226.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7I
Índice de refracción 1.4878
Cantidad 100 g
Beilstein 01,16
Gravedad específica 1.33
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodooctane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.