Learn More
1-Yodooctano, +98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Alkylation of [2,2?-([2,2?-bipyridine]-6,6?-diyl)bis[phenolato]-N,N?,O,O?]nickel(II)was performed using the catalytic reduction of 1-iodooctane. Primary alkyl iodide 1-iodooctane reacts with lithium aluminum deuteride (LAD) in a 1:0.2 ratio to form 1-deuteriooctane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La alquilación de [2,2′-([2,2′-bipiridina]-6,6′-diil)bis[fenolato]-N,N′,O,O′]níquel(II) se realizaba utilizando la reducción catalítica del 1-yodooctano. El 1-yodooctano de yoduro de alquilo primario reacciona con el deuteruro de litio y aluminio (LAD, por sus siglas en inglés) en una proporción de 1:0,2 para formar 1-deuteriooctano.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, la luz y bases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodooctane |
| Nombre de nota | stabilized with copper |
| Punto de fusión | -46°C |
| Densidad | 1.325 |
| Punto de ebullición | 225°C to 226°C |
| Temperatura de inflamación | 95°C (203°F) |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)7I |
| Índice de refracción | 1.4878 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 1697479 |
| Mostrar más |