Learn More
1-Yodonaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445257 50 g 50 g
11435257 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22644.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.44€
    195.65€ / 50 g
    Ahorro 30.79€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254.07 g/mol
1-Iodonaphthalene undergoes Pd catalyzed cross-coupling reaction (Stille reaction) with 2,4-dimethoxy-6-(trimethylstannyl)pyrimidine to afford 2,4-dimethoxy-6-(naphthalen-1-yl)pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodonaftaleno experimenta una reacción de acoplamiento cruzado catalizada por Pd (reacción de Stille) con 2,4-dimetoxi-6-(trimetilestannil)pirimidina que genera 2,4-dimetoxi-6-(naftalen-1-il)pirimidina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-14-2
Fórmula molecular C10H7I
Peso molecular (g/mol) 254.07
Número MDL MFCD00003876
Clave InChI NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
PubChem CID 7004
Nombre IUPAC 1-yodonaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodonaphthalene
Punto de fusión 4°C
Densidad 1.738
Punto de ebullición 161°C to 162°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.701
Cantidad 50 g
Beilstein 1906415
Sensibilidad Light Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.07
Porcentaje de pureza 98%