Learn More
1-Yodonaftaleno, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10480871 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10360304 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218420100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-14-2
Fórmula molecular C10H7I
Peso molecular (g/mol) 254.07
Número MDL MFCD00003876
Clave InChI NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
PubChem CID 7004
Nombre IUPAC 1-yodonaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodonaphthalene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.7400g/mL
Punto de ebullición 302.0°C to 305.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7I
Índice de refracción 1.6980 to 1.7040
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 550
Gravedad específica 1.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.07
Porcentaje de pureza 97.5%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodonaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.