Learn More
1-yodohexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Iodohexane |
| CAS | 638-45-9 |
| Fórmula molecular | C6H13I |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Hexyl Iodide, 1-Iodo-n-hexane, Hexyl Iodide, NSC 9251, n-Hexyl Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13I/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCI |
| Nombre IUPAC | 1-yodohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 212.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0062 |