Learn More
1-Yodohexano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174890 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174890 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10209733 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218521000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-45-9
Fórmula molecular C6H13I
Peso molecular (g/mol) 212.07
Número MDL MFCD00001102
Clave InChI ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12527
Nombre IUPAC 1-yodohexano
SMILES CCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodohexane
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4370g/mL
Punto de ebullición 179.0°C to 180.0°C
Temperatura de inflamación 61°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5I
Índice de refracción 1.4910 to 1.4930
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 146
Gravedad específica 1.437
Sinónimo hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.07
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodohexane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodohexane