Learn More
1-Yodohexano, 98 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404854 100 g 100 g
15453077 25 g 25 g
11414854 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404854 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13784.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212.074 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-45-9
Fórmula molecular C6H13I
Peso molecular (g/mol) 212.074
Número MDL MFCD00001102
Clave InChI ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
PubChem CID 12527
Nombre IUPAC 1-yodohexano
SMILES CCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodohexane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -75°C
Densidad 1.437
Punto de ebullición 179°C to 181°C
Temperatura de inflamación 61°C (141°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 100 g
Beilstein 505971
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.08
Porcentaje de pureza 98%