Learn More
1-Iodohexadecano, 98 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399216 100 g 100 g
15423067 25 g 25 g
11309226 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12977.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    109.65€ / 100 g
    Ahorro 12.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 544-77-4 | C16H33I | 352.344 g/mol
1-Iodohexadecane, is used as an ionic liquid for electrochemical applications. It is also used in detection methods as primer and probe design instrumentation applications guide in qPCR Technic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodohexadecano, se utiliza como líquido iónico en aplicaciones electroquímicas. También se utiliza en métodos de detección como guía de aplicaciones de instrumentación de diseño de imprimaciones y sondas en qPCR Technic.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Almacenar a una temperatura de 15-30 °C. Estable a temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-77-4
Fórmula molecular C16H33I
Peso molecular (g/mol) 352.344
Número MDL MFCD00001089
Clave InChI KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cetyl iodide, hexadecyl iodide, hexadecane, 1-iodo, hexadecane, iodo, unii-jo95x48m8o, 1-iodo-hexadecan, iodohexadecane, cetyljodid, 1-iodo-hexadecane, n-hexadecyl iodide
PubChem CID 11007
Nombre IUPAC 1-yodohexadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodohexadecane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión 21°C to 23°C
Densidad 1.121
Punto de ebullición 206°C to 207°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)15I
Índice de refracción 1.482
Cantidad 100 g
Beilstein 1748533
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.34
Porcentaje de pureza 98%