Learn More
1-Yodoheptano, 98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389829 50 g 50 g
11399829 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24206.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4282-40-0 | C7H15I | 226.101 g/mol
1-Iodoheptane is used in the functionalization of symmetrical star-shaped molecules with carborane clusters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-yodoheptano se utiliza en la funcionalización de moléculas simétricas en forma de estrella con agrupaciones de carborano.
Solubilidad
Inmiscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4282-40-0
Fórmula molecular C7H15I
Peso molecular (g/mol) 226.101
Número MDL MFCD00001104
Clave InChI LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptyl iodide, n-heptyl iodide, heptane, 1-iodo, iodoheptane, n-heptyliodide, iodo heptane, 1-iodanylheptane, 1-iodomeptane, 1-iodo heptane, 1-iodo-heptane
PubChem CID 20274
Nombre IUPAC 1-yodoheptano
SMILES CCCCCCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodoheptane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -48°C
Densidad 1.379
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 78°C (174°F)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 50 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Iodoheptane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodoheptane