Learn More
1-yodoheptafluoropropano, TRC
Código de producto. 30401902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401902 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30401902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI754340500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Iodoheptafluoropropane
CAS 754-34-7
Fórmula molecular C3 F7 I
Cantidad 500 mg
Sinónimo Perfluoro-1-iodopropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Perfluoropropyl Iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-yodopropano
Peso molecular (g/mol) 295.925
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.893